Reactivo de Dragendorff, reactivoen spray para TLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02035.0100
1.02035.0100EA 56.4 EUR
1.02035.0100
Reactivo de Dragendorff, reactivoen spray para TLC, Supelco®
Reactivo de Dragendorff
Pto. Ebullición: 77 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00283106
Núm. CAS: 39775-75-2
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 77 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid