Soluciones de limpieza Extran® para lavadoras (AP). Supelco®
Proveedor: Merck
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 188 EUR
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Soluciones de limpieza Extran® para lavadoras (AP). Supelco®
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Estos productos han sido desarrollados con los principales fabricantes para ser aptos para lavadoras. La eficacia y bajo nivel de formación de espuma de los productos Extran® ha sido demostrada. Se aconseja neutralizar los limpiadores alcalinos con un aclarado con ácidos posterior al proceso de limpieza. Los limpiadoresMore Product Information