Hierro (III) cloruro 41% en solución acuosa, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Tricloruro de hierro

24212.298EA 112 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Hierro (III) cloruro 41% en solución acuosa, TECHNICAL
Hierro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 38 - 42 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR