Aluminio estearato, tech.

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

39125.A1 39125.A7
39125.A1EA 84.2 EUR
39125.A1 39125.A7
Aluminio estearato, tech.
Aluminio estearato

CAS No.: 637-12-7 Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3 Formula Weight: 877.42 Physical Form: Powder Melting Point: 105-115° Merck Reference: 14,364 MDL No.: MFCD00036389

Formula: C₅₄H₁₀₅AlO₆
Pto. de fusión: 105…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036389
Núm. CAS: 637-12-7
EINECS: 211-279-5
Índice Merck: 14,364

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR