Hematein para microscopía, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Hydroxybrazilein, Hydroxybrasilein
M-Clarity™ quality level = MQ100
51230-10G
51230-10GEA 198 EUR
51230-10G
Hematein para microscopía, Sigma-Aldrich®
Hematein
Hematein, for microscopy (Hist.).
Formula: C₁₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00036187
Núm. CAS: 475-25-2
EINECS: 207-492-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ef8585d9582f681127d6e19e90aa7f40db24c2&vid=16ef8585d9582f681127d6e19e90aa7f40db24c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colour) Brown to very dark brown
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) 0.01 g in 10 ml methanol
Carbon content 64.00% (theory)
Hydrogen content 4.03% (theory)
Wavelength (1) (UV) 425 - 435 nm
Molar absorbancy index (1) ≥15920
Assay (1) (UV) ≥40%
Solvent (UV) Dioxane