L-Arginina clorhidrato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: L(+)-Arginina clorhidrato, (S)-(+)-Arginina clorhidrato

A14730.0E A14730.22 A14730.36
A14730.0EEA 584 EUR
A14730.0E A14730.22 A14730.36
L-Arginina clorhidrato ≥98%
L-Arginina clorhidrato

Purity: 98+% CAS No.: 1119-34-2 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3631658 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064550

Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Pto. de fusión: 216 °C (desc.)
Densidad: 1,42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 14,780

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR