2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium

A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 45 EUR
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% en solución acuosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt

CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547

Formula: C₅H₄NNaOS
Densidad: 1,238
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941547
Núm. CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Índice Merck: 14,7994

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR