Acetato de metilo 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilo acetato
181380010 181380025 181380100
181380010.EA 58.1 EUR
181380010. 181380025. ACRO181380100
Acetato de metilo 99%, extra puro
Acetato de metilo
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 56,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008711
Núm. CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)