4-Nitroimidazol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR25125-100G OR25125-25G
APOSOR25125-100GEA 29 EUR
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G
4-Nitroimidazol
4-Nitroimidazol
Formula: C₃H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 303 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005196
Núm. CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR