3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300378-1G
APOSOR300378-1GEA 339 EUR
APOSOR300378-1G
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,465 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13177858
Núm. CAS: 245325-30-8