N'-[(1E)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Proveedor: Apollo Scientific
OR32070-1G
APOSOR32070-1GEA 1570 EUR
APOSOR32070-1G
N'-[(1E)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylidene]methoxycarbohydrazide
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792942
Núm. CAS: 205121-88-6