(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline

Proveedor: Apollo Scientific

OR321544-1G OR321544-250MG
APOSOR321544-1GEA 1210 EUR
APOSOR321544-1G APOSOR321544-250MG
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20458031
Núm. CAS: 1334823-70-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR