3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC410473-1G
APOSPC410473-1GEA 647 EUR
APOSPC410473-1G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formula: C₇H₆ClF₃N₂O₂
MW: 242,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969243
Núm. CAS: 1006470-23-0