4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445061-1G
APOSPC445061-1GEA 120 EUR
APOSPC445061-1G
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95+%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116361
Núm. CAS: 870563-60-3