Ácido barbitúrico ≥98%, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
B654-05EA 128.41 EUR
B654-05
Ácido barbitúrico ≥98%, J.T.Baker®
Ácido barbitúrico
Formula: C₄H₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 250…252 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006666
Núm. CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Índice Merck: 13,00966
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test