Dispensadores para frascos, DOSIPET
Proveedor: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 717 EUR
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Dispensadores para frascos, DOSIPET
Dispensadores de la parte superior del frasco
Volumen variable, esterilizable en autoclave.
  • La selección de volumen más rápida y sencilla
  • Identificación mediante número de serie y fecha en cada lote DOSIPET (fundamental si se trabaja conforme a la norma lSO 9000)
  • Si se gira 180 grados el selector de modo de funcionamiento, el líquido del tubo de descarga retrocede hacia el frasco
  • El émbolo del tubo DOSIPET estándar desplaza por completo el reactivo con cada movimiento
Dispensadores para frascos totalmente ajustables con selector de modo de funcionamiento para purga de aire completa con tubos deMore Product Information