Gadolinio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C021.2NP.L1
C021.2NP.L25
C021.2NP.L5
ACSDC021.2NP.L1EA
95.4
EUR
ACSDC021.2NP.L1
ACSDC021.2NP.L25
ACSDC021.2NP.L5
Gadolinio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de gadolinio