Guantes resistentes a productos químicos, uvex profastrong NF33
Proveedor: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 5.7 EUR
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Guantes resistentes a productos químicos, uvex profastrong NF33
Guantes
Estos guantes de nitrilo con forro de algodón proporcionan una alta resistencia a los aceites, grasas, ácidos y disolventes.
  • Resistente a la abrasión
  • Buen agarre, incluso en las partes húmedas
  • Ajuste anatómico
  • Buena destreza
Ideal para su uso en la industria química, de la automoción, la impresión y la indústria alimentaria. También es adecuado para aplicaciones de laboratorio.
Certificaciones: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Aprovado para contacto con alimentos