Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) en solución acuosa
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 29.7 EUR
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) en solución acuosa
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3