Redecillas
Proveedor: VWR Collection
113-9240EA 160 EUR
113-9240 113-9241 113-9243 113-9242
Redecillas
Prendas desechables
Estos gorros de redecilla y visera están hechos de PP. Cubren íntegramente el pelo y resultan ideales para las actividades relacionadas con la manipulación de alimentos.
  • Cinta elástica sin látex
  • Práctica caja dispensadora
Altura: 85 mm
Diámetro (superior): 190 mm
Peso: 36 g/m² (gorro), 80 g/m² (visera), 10 - 12 g/m² (redecilla)
Envase: 100 unidades por caja dispensadora, 1000 por caja de cartón.