VWR® Monos de protección contra agentes químicos
Proveedor: VWR Collection
113-8379EA 171 EUR
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Monos de protección contra agentes químicos
Prendas desechables
Este mono resistente pero ligero está fabricado con un tejido de PE no tejido optimizado. Su tacto más suave y su estructura abierta siguen ofreciendo una protección de barrera adecuada de tipo 5 y 6 y siguen siendo permeables tanto al aire como al vapor de humedad.
  • Capucha de dos piezas, cierre de cremallera con solapa
  • Puños, tobillos, cara y cintura elásticos (cosidos)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-1) en el exterior
  • Costuras externas en amarillo para la identificación y diferenciación visual
  • Proporciona protección frente a la contaminación radioactiva (EN 1073-2)
Color: blanco
Peso: <180 g
Certificaciones: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Envase: en envase individual, 25 prendas envueltas en plástico.