Aluminio óxido activado ácidos Brockmann Grade I 58 angstroms
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11501.A1 11501.A7 11501.30
11501.A1EA 96.7 EUR
11501.A1 11501.A7 11501.30
Aluminio óxido activado ácidos Brockmann Grade I 58 angstroms
Aluminium oxide activated acidic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: -60 Mesh Powder, S.A. 150m2/g Odour: Odourless Melting Point: 2045° MDL No.: MFCD00003424
Suggested for the separation of both inorganic anions and acidic organic molecules such as acidic amino acids, aromatic acids and carboxylic acids
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 14,356