(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
H52101.03
H52101.06
H52101.03EA
363
EUR
H52101.03
H52101.06
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 507472-25-5
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD03428007
Formula:
C₂₄H₂₀N₂O₆ MW: 432,43 g/mol Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03428007 Núm. CAS: 507472-25-5 |