Ethyl cellulose, 300 cps (ethoxyl content)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethylcellulose
232705000 232700051
ACRO232705000EA 192 EUR
ACRO232705000 ACRO232700051
Ethyl cellulose, 300 cps (ethoxyl content)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131037
Núm. CAS: 9004-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (ethoxyl)
Viscosity 250 to 350 cP (5 % in 80/20 toluene/ethanol at 25°C)