Tantalio ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tántalo
10356.FI 10356.GH
10356.FIEA 327 EUR
10356.FI 10356.GH
Tantalio ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈10.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223