Níquel ≥99% (metals basis excluding Co), en polvo -100 mesh (max. 0.1% Co)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00224.14 00224.30 00224.A1
00224.14EA 31.3 EUR
00224.14 00224.30 00224.A1
Níquel ≥99% (metals basis excluding Co), en polvo -100 mesh (max. 0.1% Co)
Níquel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 2371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1455 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II