Plata sulfato 10 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
7147.1000EA 0 EUR
7147.1000 7147.2500
Plata sulfato 10 g/l in sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitable for COD determination passes test