Acrilamida, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Acrylamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.10784.0100 1.10784.1000
1.10784.0100EA 50.3 EUR
1.10784.0100 1.10784.1000
Acrilamida, Millipore®
Acrilamida
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 84,5 °C
Densidad: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008032
Núm. CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM