N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
127630010 127630025 127630250
ACRO127630010EA 58.6 EUR
ACRO127630010 ACRO127630025 ACRO127630250
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99%, extra puro
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.02 to 1.04