3-Bromobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
A10251.09 A10251.18
A10251.09EA 44.3 EUR
A10251.09 A10251.18
3-Bromobenzoato de etilo ≥98%
3-Bromobenzoato de etilo
Purity: 98+% CAS No.: 24398-88-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1867121 MDL No.: MFCD00013529
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 261 °C
Densidad: 1,430
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013529
Núm. CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9