Alcohol 2-fluorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
A14791.09 A14791.18 A14791.22
A14791.09EA 38 EUR
A14791.09 A14791.18 A14791.22
Alcohol 2-fluorobencílico ≥98%
Alcohol 2-fluorobencílico
Purity: 98% CAS No.: 446-51-5 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5140 Odour: Characteristic Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 2079486 MDL No.: MFCD00004601
Formula: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Pto. Ebullición: 201 °C
Densidad: 1,175
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004601
Núm. CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7