Sodio perclorato ≥98.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
410241-2.5KG 410241-500G
410241-2.5KGEA 1013.3 EUR
410241-2.5KG 410241-500G
Sodio perclorato ≥98.0% ACS, Fluka™
Sodio perclorato
Formula: ClNaO₄
Pto. de fusión: 469 °C (desc.)
Densidad: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003480
Núm. CAS: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08726
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %