Bario sulfato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10651.06 10651.14 10651.22
10651.06EA 49.1 EUR
10651.06 10651.14 10651.22
Bario sulfato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Bario sulfato
Purity: 99.998% CAS No.: 7727-43-7 Molecular Formula: BaO4S Formula Weight: 233.40 Physical Form: Powder Density: 4.5 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1580° dec. Merck Reference: 14,994 MDL No.: MFCD00003455
Formula: BaSO₄
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1580 °C (desc.)
Densidad: 4,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 14,994