Perileno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 41.5 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perileno 99+%
Perileno
Formula: C₂₀H₁₂
Pto. Ebullición: 443 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 277…280 °C
Densidad: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004142
Núm. CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Índice Merck: 12,07325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %