Cloroformiato de isobutilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid isobutyl ester
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 17 EUR
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Cloroformiato de isobutilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloroformiato de isobutilo
Formula: C₅H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00000642
Núm. CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,05139
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %