Cilostazol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
C2587-5G
C2587-1G
TCIAC2587-5GEA
138
EUR
TCIAC2587-5G
TCIAC2587-1G
Cilostazol ≥98.0% (by HPLC)
Cilostazol
Formula:
C₂₀H₂₇N₅O₂ |
Número MDL:
MFCD00866780 Núm. CAS: 73963-72-1 Índice Merck: 14,02277 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |