2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
C2726-5G C2726-25G
TCIAC2726-5GEA 24 EUR
TCIAC2726-5G TCIAC2726-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Número MDL: MFCD00216496
Núm. CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C