4-(Trifluorometil)benzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1330-5G E1330-25G
TCIAE1330-5GEA 31 EUR
TCIAE1330-5G TCIAE1330-25G
4-(Trifluorometil)benzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluorometil)benzoato de etilo
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00013563
Núm. CAS: 583-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&vid=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %