Mycophenolate mofetil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M2387-100MG
M2387-1G
TCIAM2387-100MGEA
18
EUR
TCIAM2387-100MG
TCIAM2387-1G
Mycophenolate mofetil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Mycophenolate mofetil
Formula:
C₂₃H₃₁NO₇ |
Número MDL:
MFCD00867568 Núm. CAS: 128794-94-5 Índice Merck: 14,06327 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 94.0 to 98.0 deg-C |