Methyltriphenylsilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3138-5G
M3138-25G
TCIAM3138-5GEA
52
EUR
TCIAM3138-5G
TCIAM3138-25G
Methyltriphenylsilane ≥97.0% (por GC)
Methyltriphenylsilane
Formula:
C₁₉H₁₈Si Pto. Ebullición: 200°C |
Número MDL:
MFCD00041325 Núm. CAS: 791-29-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |