Alternariol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-6-one
BIA2301-1MG BIA2301-5MG
APOSBIA2301-1MGEA 171 EUR
APOSBIA2301-1MG APOSBIA2301-5MG
Alternariol 99%
Alternariol
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formula: C₁₄H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133068
Núm. CAS: 641-38-3
UN: 3462
ADR: 6.1,I