2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52354-1G OR52354-5G
APOSOR52354-1GEA 0 EUR
APOSOR52354-1G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 95 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007719
Núm. CAS: 52562-19-3