1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Propylhydrazine hydrochloride
OR918051-1G OR918051-5G
APOSOR918051-1GEA 69.6 EUR
APOSOR918051-1G APOSOR918051-5G
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
1-Propylhydrazine hydrochloride
Formula: C₃H₁₀N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320515
Núm. CAS: 56795-66-5