3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918964-1G
APOSOR918964-1GEA 179 EUR
APOSOR918964-1G
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254093
Núm. CAS: 117007-51-9