Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC30112-1G PC30112-250MG PC30112-5G
APOSPC30112-1GEA 58 EUR
APOSPC30112-1G APOSPC30112-250MG APOSPC30112-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066742
Núm. CAS: 2366994-17-2