tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402131-1G PC402131-5G
APOSPC402131-1GEA 1320 EUR
APOSPC402131-1G APOSPC402131-5G
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₁FN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566064
Núm. CAS: 345938-08-1