3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503012-1G PC503012-25G PC503012-5G
APOSPC503012-1GEA 79.9 EUR
APOSPC503012-1G APOSPC503012-25G APOSPC503012-5G
3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11619406
Núm. CAS: 1094485-14-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III