Mycophenolate mofetil
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BI1536-250MG BI1536-100MG
APOSBI1536-250MGEA 212 EUR
APOSBI1536-250MG APOSBI1536-100MG
Mycophenolate mofetil
Mycophenolate mofetil
Formula: C₂₃H₃₁NO₇
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00867568
Núm. CAS: 128794-94-5