Trithiocyanuric acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimercaptotriazine
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 58 EUR
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Formula: C₃H₃N₃S₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006052
Núm. CAS: 638-16-4