Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G OR360154-25G OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA 115 EUR
APOSOR360154-10G APOSOR360154-25G APOSOR360154-5G
Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster 98%
Ácido 6-bromo-2-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796177
Núm. CAS: 651358-83-7